Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ ENV
Straight barrel cartridge, ENV, 450 Å, 125 µm, 6 ml, 200 mg
Artikelnr. VARI12255014
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Product Details & Documents
Bond Elut™ ENV, a PS/DVB polymer, is designed for the extraction of polar organic residues. It contains 125 μm spherical particles with a high degree of cross linking, advantageous for high volume, fast flow-through applications.
- Provides polar and non-polar modes
- Strong hydrogen bonding with analytes
- Resembles unbonded silica in its capabilities
Spezifikationen
- Partikelgröße:125 µm
- Porengröße:450 Å
- Kapazität:6 ml
- Bezeichnung:Straight barrel cartridge
- Seq:05
- Bettgewicht:200 mg
- Phase:ENV
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.