Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Straight barrel cartridge, NH₂, 70 Å, 10 ml, 70 mg
Artikelnr. VARIA5020770
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Spezifikationen
- Porengröße:70 Å
- Kapazität:10 ml
- Bezeichnung:Straight barrel cartridge
- Seq:20
- Bettgewicht:70 mg
- Phase:NH₂
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARIA712Vakuumkammer für Umweltanalysen mit SPEC-DisksEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 1 237,83 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis