AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Straight barrel cartridge, NH₂, 70 Å, 10 ml, 35 mg
Artikelnr. VARIA5020735
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Artikelnr. VARIA5020735
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Straight barrel cartridge, NH₂, 70 Å, 10 ml, 35 mg
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Spezifikationen
  • Porengröße:
    70 Å
  • Kapazität:
    10 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    18
  • Bettgewicht:
    35 mg
  • Phase:
    NH₂
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA712
    Vakuumkammer für Umweltanalysen mit SPEC-Disks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 237,83 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA713
    SPEC-Diskhalterung für Umweltanalysen, 47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA714
    Flasche 1 l, 40/35 mm, Glasschliff-Fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 415,34 €