AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Straight barrel cartridge, DAU, 70 Å, 3 ml, 15 mg
  VARIA532DAU
 :   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
  VARIA532DAU
 :  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Straight barrel cartridge, DAU, 70 Å, 3 ml, 15 mg
294,62 €
1 * 100 ST
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
  • Porengröße:
    70 Å
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Seq:
    11
  • Bettgewicht:
    15 mg
  • Phase:
    DAU
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • VARIA712
    Vakuumkammer für Umweltanalysen mit SPEC-Disks
    1 * 1 ST - 1 237,83 €
  •  
    Bezeichnung
  • VARIA713
    SPEC-Diskhalterung für Umweltanalysen, 47 mm
    1 * 1 ST
  •  
    Bezeichnung
  • VARIA714
    Flasche 1 l, 40/35 mm, Glasschliff-Fitting
    1 * 1 ST - 415,34 €