AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Focus | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Focus
Straight barrel cartridge, Focus, 120 Å, 44 µm, 3 ml, 20 mg
Artikelnr. VARIA5306021
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Focus
Artikelnr. VARIA5306021
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Focus
Straight barrel cartridge, Focus, 120 Å, 44 µm, 3 ml, 20 mg
Preis
492,06 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut™ Focus solid phase extraction cartridges with enhanced polar recovery. Features a unique amide functionalised polar-enhanced sorbent technology that delivers outstanding retention for polar and non-polar analytes.
  • Simple, universal method reduces method validation times
  • 'Power Rinse' delivers cleaner extracts, improving sensitivity
  • Hydrogen bond donor capability increases retention of basic analytes
Rigorous washes using 10 to 20% ACN and MeOH can be used to aggressively remove endogenous matrix interferences. For very polar analytes that are held by strictly polar interactions.
Spezifikationen
  • Partikelgröße:
    44 µm
  • Porengröße:
    120 Å
  • Kapazität:
    3 ml
  • Bezeichnung:
    Straight barrel cartridge
  • Bettgewicht:
    20 mg
  • Phase:
    Focus
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Füllung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA59660
    Platte mit 96 runden Wells für SPE, Focus™
    10 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 572,88 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.