Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC

Disk, C8
Artikelnr. VARIA74702
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Artikelnr. VARIA74702
Anbieter:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC

Disk, C8

Preis
230,17 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 24 ST
Product Details & Documents

SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.

Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Disk
  • Seq:
    26
  • Phase:
    C8
Accessories

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA712
    Vakuumkammer für Umweltanalysen mit SPEC-Disks
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 1 237,83 €

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA713
    SPEC-Diskhalterung für Umweltanalysen, 47 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST

Produktinformationen

  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA714
    Flasche 1 l, 40/35 mm, Glasschliff-Fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 415,34 €