AuftragsverfolgungKontakt
Xanthydrol ≥98%
Xanthydrol ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
Xanthydrol ≥98%
Artikelnr. A13476.06
CAS Nummer:  90-46-0
Xanthydrol ≥98%
Xanthydrol ≥98%
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  90-46-0
Preis
74,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 90-46-0 Molecular Formula: C13H10O2 Formula Weight: 198.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 10395 MDL No.: MFCD00005057
Synonyme:  9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
  • CAS Nummer:90-46-0
  • Formel:C₁₃H₁₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00005057
  • Molekulargewicht:198.22 g/mol
  • Siedepunkt:338 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:122…126 °C
  • EINECS:201-996-1
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g