Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Zylindermembran, H 7381 HD, 2 - 13, −5...+100 °C, Glas, Gel, Keramik, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Artikelnr. SCOI285090077
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 7381 HD
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Zylindermembran
- Material:Glas
- Seq:07
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:−5...+100 °C
- pH:2 - 13
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.