Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. SIAL227048-1L
Springe zu:
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Weitere Alternativen anzeigenProduct Details & Documents
Synonyme: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- CAS Nummer:110-82-7
- Formel:C₆H₁₂
- MDL-Nummer:MFCD00003814
- Molekulargewicht:84.16 g/mol
- Merck-Index:13,02752
- Siedepunkt:81 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:7 °C
- Dichte:0,7785 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:–18 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1145
- ADR:3,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- EINECS:203-806-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L