AuftragsverfolgungKontakt
Rührstäbe
Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 5 mm, 200 mm
  441-0342
Rührstäbe
  441-0342
Rührstäbe
Rührstäbe
Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 5 mm, 200 mm
21,70 €
1 * 50 ST
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
  • Ø:
    5 mm
  • Bezeichnung:
    Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden
  • Länge:
    200 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    005