AuftragsverfolgungKontakt
Tubes, Sample | Avantor
Tubes, Sample
150 mm, 25 mm, 0,85 mm
Artikelnr. 212-0571
Anbieter:   MURRAY S
Tubes, Sample
Artikelnr. 212-0571
Anbieter:  MURRAY S
Tubes, Sample
Tubes, Sample
150 mm, 25 mm, 0,85 mm
Preis
152,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass. Straight sided tubes, with beaded rim and push in PE closure.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    25 mm
  • Wandstärke:
    0,85 mm
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.