Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, H 6291, 1 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Platin, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Artikelnr. SCOI285111964
Anbieter: SI Analytics
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:H 6291
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Membran:Platin
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+135 °C
- pH:1 - 14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.