Buffer solutions, colour coded, Fluka™
7,00, Grün, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
Artikelnr. 33666-1L
Anbieter: Honeywell Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:1 L
- Referenztemperatur:20 °C
- Farbe:Grün
- Pk Info:1 L
- pH-Wert:7,00