AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, Rot, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
Artikelnr. 33665-1L
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Artikelnr. 33665-1L
CAS Nummer:  
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
4,00, Rot, 20 °C, Plastic bottle, 1 L, 1 L
CAS Nummer:  
Preis
84,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 L
  • Referenztemperatur:
    20 °C
  • Farbe:
    Rot
  • Pk Info:
    1 L
  • pH-Wert:
    4,00
Spezifikationen