AuftragsverfolgungKontakt
Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Nitrat-Test, 10-25-50-100-250-500 mg/l NO₃, Griess-Reaktion (modifiziert), MQ, 25 Tests
Catalog # 1.10020.0002
Supplier:   Merck
Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.10020.0002
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Nitrat-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Nitrat-Test, 10-25-50-100-250-500 mg/l NO₃, Griess-Reaktion (modifiziert), MQ, 25 Tests
CAS Number:  
Price
32,00 €
Log in for availability
1 * 25 Tests
Product Details & Documents
MQuant® (MQ) Teststäbchen stellen ein Labor auf nur wenigen Quadratmillimetern dar. Als Screening-Verfahren bieten die Teststäbchen dem Anwender einen raschen Überblick darüber, ob und welche weiterführende Analysen notwendig sind. Diese gezielte Vorauswahl hilft viele zeit- und kostenaufwendige Analysen einzusparen. Die Stäbchen, die aus einer  biologisch abbaubaren Polyesterfolie bestehen sowie der geringe Reagenzieninhalt in den Reaktionszonen ermöglichen eine problemlose Entsorgung.
  • Einfach zu handhaben: eintauchen, etwas abwarten und anschließend einfach die Farbe mit der beigefügten Farbskala vergleichen
  • Sicher: keine zusätzlichen Reagenzien nötig
  • Schnelle Resultate (innerhalb 2 Minuten) ermöglichen schnelle Entscheidungen
  • Portabel: kann überall innerhalb und außerhalb des Labors angewendet werden
Specifications
Specifications
  • Chemische Methode:
    Griess-Reaktion (modifiziert)
  • VE:
    25 Tests
  • Bezeichnung:
    Nitrat-Test
  • Typ:
    MQ
  • Messbereich:
    10-25-50-100-250-500 mg/l NO₃
  • Cat. No.:
    1.10020.0002
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
Specifications