AuftragsverfolgungKontakt
Polyethylene, Reference Standards | Avantor
Polyethylene, Reference Standards
Low-Density Polyethylene, USP reference standard, 3 strips, Strips, 1 KIT
Artikelnr. 1546809.
Anbieter:   USP
Polyethylene, Reference Standards
Artikelnr. 1546809.
Anbieter:  USP
CAS Nummer:  
Polyethylene, Reference Standards
Low-Density Polyethylene, USP reference standard, 3 strips, Strips, 1 KIT
CAS Nummer:  
Preis
448,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the Food Chemicals Codex as well as authentic substances—high-quality chemical samples—as a service to analytical, clinical, pharmaceutical and research laboratories. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Strips
  • VE:
    1 KIT
  • Normen:
    USP reference standard
  • Bezeichnung:
    Low-Density Polyethylene
  • Pk Info:
    3 strips
  • Cat. No.:
    1546809.
  • CAS Nr.:
    9002-88-4
  • Bezeichnung:
    Low-Density Polyethylene
  • Formel:
    C₂H₄
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.