AuftragsverfolgungKontakt
Anschlusskabel
Kabel KA19, 4 Litzen, 6 mm Ø, max. Temperatur 130 °C
Artikelnr. 662-2238
Anbieter:   SI Analytics
Anschlusskabel
Artikelnr. 662-2238
Anbieter:  SI Analytics
Anschlusskabel
Anschlusskabel
Kabel KA19, 4 Litzen, 6 mm Ø, max. Temperatur 130 °C
Preis
30,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 m
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Kabel KA19, 4 Litzen, 6 mm Ø, max. Temperatur 130 °C
  • Seq:
    04