Rührstäbe
Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 4 mm, 200 mm
Artikelnr. 441-0341
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Spezifikationen
- Ø:4 mm
- Bezeichnung:Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden
- Länge:200 mm
- Material:Glas
- Seq:004