Rührstäbe
Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden, Glas, 3 mm, 200 mm
Catalog # 441-0074
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
AR-Glas®. Mit verschmolzenen Enden.
Specifications
- Ø:3 mm
- Bezeichnung:Rührstäbe, Glas, mit verschmolzenen Enden
- Länge:200 mm
- Material:Glas
- Seq:003