AuftragsverfolgungKontakt
Filternutsche | Avantor
Filternutsche
75 ml, 45 mm, 4
Artikelnr. LENZ07195434
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filternutsche
Artikelnr. LENZ07195434
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filternutsche
Filternutsche
75 ml, 45 mm, 4
Preis
37,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Dokumente
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    45 mm
  • Porosität:
    4
  • Kapazität:
    75 ml
  • Seq:
    08