AuftragsverfolgungKontakt
Filternutsche
Filternutsche
125 ml, 60 mm, 3
Artikelnr. LENZ07195340
Anbieter:   Lenz Laborglas
Filternutsche
Artikelnr. LENZ07195340
Anbieter:  Lenz Laborglas
Filternutsche
Filternutsche
125 ml, 60 mm, 3
Preis
45,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit integrierter, gesinterter Glasfilterscheibe.
Dokumente
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    60 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    125 ml
  • Seq:
    11