Gewindefläschchen
Vials, LCGC certified, 0,30 ml, 12×32 mm, PP, Klar, Ja, Screw cap, Silikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt
WATE186002639
Marketsource
: WATERS
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:Silikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt
- Kapazität:0,30 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Vials, LCGC certified
- Material:PP
- Seq:13
- Verschlusstyp:Screw cap