Jars, white with red cap
500 ml, 96,0 mm, 113,5 mm
Artikelnr. HEIZ41-0500
Anbieter: Rosa Heinz GmbH
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, white with red PP cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Ideal for sampling, transportation and storage.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Spezifikationen
- Ext.Ø:96,0 mm
- Kapazität:500 ml
- Höhe:113,5 mm
- Seq:11