Cyclohexan, Sigma-Aldrich®
Glasflasche, 2 L
SIAL227048-2L
: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
- :110-82-7
- :C₆H₁₂
- :MFCD00003814
- :84.16 g/mol
- :13,02752
- :81 °C (1013 hPa)
- :7 °C
- :0,7785 g/cm³ (20 °C)
- :–18 °C
- :Raumtemperatur
- :1145
- :3,II
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
- :203-806-2
- Packung:Glasflasche
- VE:2 L