Linolsäure
Glass bottle for solids, 50 mg
Artikelnr. CAYM90150-50
Anbieter: Cayman Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
- CAS Nummer:60-33-3
- Formel:C₁₈H₃₂O₂
- MDL-Nummer:MFCD00064241
- Molekulargewicht:280.45 g/mol
- Merck-Index:13,05527
- Siedepunkt:360 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–5 °C
- Dichte:0,9 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-470-9
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:50 mg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.