AuftragsverfolgungKontakt
Linolsäure
Glass bottle for solids, 100 mg
Artikelnr. CAYM90150-100
Anbieter:   Cayman Chemical
Linolsäure
Artikelnr. CAYM90150-100
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  60-33-3
Linolsäure
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS Nummer:  60-33-3
Preis
39,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
  • CAS Nummer:60-33-3
  • Formel:C₁₈H₃₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064241
  • Molekulargewicht:280.45 g/mol
  • Merck-Index:13,05527
  • Siedepunkt:360 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–5 °C
  • Dichte:0,9 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-470-9
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg
Spezifikationen