AuftragsverfolgungKontakt
Kaffeesäure | Avantor
Kaffeesäure
Glass bottle for solids, 10 g
Artikelnr. CAYM70602-10
Anbieter:   Cayman Chemical
Kaffeesäure
Artikelnr. CAYM70602-10
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  331-39-5
Kaffeesäure
Glass bottle for solids, 10 g
CAS Nummer:  331-39-5
Preis
87,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
  • CAS Nummer:331-39-5
  • Formel:C₉H₈O₄
  • MDL-Nummer:MFCD00004392
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:12,01673
  • Siedepunkt:366 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:234…237 °C
  • EINECS:206-361-2
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    10 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.