AuftragsverfolgungKontakt
Estriol | Avantor
Estriol
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Artikelnr. CAYM10006484-500
Anbieter:   Cayman Chemical
Estriol
Artikelnr. CAYM10006484-500
Anbieter:  Cayman Chemical
CAS Nummer:  50-27-1
Estriol
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
CAS Nummer:  50-27-1
Preis
76,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:50-27-1
  • Formel:C₁₈H₂₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003691
  • EINECS:200-022-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 mg
Spezifikationen