Estriol
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Artikelnr. CAYM10006484-100
Anbieter: Cayman Chemical
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:50-27-1
- Formel:C₁₈H₂₄O₃
- MDL-Nummer:MFCD00003691
- EINECS:200-022-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg