AuftragsverfolgungKontakt
Pulverkolben | Avantor
Pulverkolben
250 ml, 29/32 NS
Artikelnr. 201-0626
Anbieter:   Lenz Laborglas
Pulverkolben
Artikelnr. 201-0626
Anbieter:  Lenz Laborglas
Pulverkolben
Pulverkolben
250 ml, 29/32 NS
Preis
92,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Especially for rotary evaporators, for drying of powder-like substances. With center neck, conical joint and inscription label.
Dokumente
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    250 ml