AuftragsverfolgungKontakt
Einbettringe
Blau
  720-0819
Einbettringe
  720-0819
Einbettringe
Einbettringe
Blau
151,00 €
1 * 1.000 ST
Aus schlagfestem Polystyrol. Zur Einbettung und Kennzeichnung von Gewebeproben und zur Einpassung in Mikrotomhalter.
  • Die beschreibbare Oberfläche ist mit einer Kennnummer markiert
  • Paraffin wird in die Form gegossen, die zusammen mit dem Ring den Gewebeblock formt
  • Der Einbettring fixiert die Gewebeprobe beim Schneiden im Mikrotomhalter
  • Farbe:
    Blau