AuftragsverfolgungKontakt
Einbettringe | Avantor
Einbettringe
Weiß
Artikelnr. 720-0815
Anbieter:   Simport Scientific
Einbettringe
Artikelnr. 720-0815
Anbieter:  Simport Scientific
Einbettringe
Einbettringe
Weiß
Preis
151,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Aus schlagfestem Polystyrol. Zur Einbettung und Kennzeichnung von Gewebeproben und zur Einpassung in Mikrotomhalter.
  • Die beschreibbare Oberfläche ist mit einer Kennnummer markiert
  • Paraffin wird in die Form gegossen, die zusammen mit dem Ring den Gewebeblock formt
  • Der Einbettring fixiert die Gewebeprobe beim Schneiden im Mikrotomhalter
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß