AuftragsverfolgungKontakt
Fasstrichter | Avantor
Fasstrichter
360 mm, PP, 31 mm
Artikelnr. BURK9602-0350
Anbieter:   BURKLE
Fasstrichter
Artikelnr. BURK9602-0350
Anbieter:  BURKLE
Fasstrichter
Fasstrichter
360 mm, PP, 31 mm
Preis
35,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Made of PP, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Quick and easy to clean
For filling containers with large quantities of liquid or powdered substances quickly.
Dokumente
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    360 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    03
  • Stiel A-Ø:
    31 mm