AuftragsverfolgungKontakt
Impfösen | Avantor
Impfösen
Non-calibrated loop, Ø 4 mm, 26 gal., 2500×1, bulk
Artikelnr. 612-2670
Anbieter:   Copan
Impfösen
Artikelnr. 612-2670
Anbieter:  Copan
Impfösen
Impfösen
Non-calibrated loop, Ø 4 mm, 26 gal., 2500×1, bulk
Preis
164,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 ST
Product Details & Documents
A variety of high-quality lab consumables to meet laboratories everyday needs. We offer a wide range of transfer pipets, loops, spreaders, tubes, caps, and droppers meeting the highest quality standards. Since we produce them with our in-house technology, we can easily customise them upon customer’s request.
Streaking:
Loops and spreaders
Needles, spreaders, and inoculating loops fitting a multitude of different tasks
- Lubricants, oils, and electrostatic charges free
- Certified calibration
- Hexagonal loop shaft for easy handling
- Evans blue dye accuracy certification
Spezifikationen
  • Verpackt:
    2500×1, bulk
  • Bezeichnung:
    Non-calibrated loop, Ø 4 mm, 26 gal.
  • Seq:
    15
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.