Multi-parameter meter (pH/conductivity), bench, 3540
Tischmessgerät 3540 für pH/Leitfähigkeit, UK-Stecker
Artikelnr. 662-0331
Springe zu:
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
Product Details & Documents
Ideal for use in all laboratories where pH and conductivity analyses are required.
- Simultaneous display of pH and conductivity
- Two independent channels to prevent interference between probes
- Additional modes for resistivity, salinity, TDS and mV
- Data logger with auto save/print options
- Storage of up to 500 readings (250 for each mode)
: Supplied with glass combination pH electrode 662-0343, glass conductivity probe (K=1, 663-0005), electrode stand and holder, ATC probe 662-0338, BNC shorting plug, pH buffers and power supply.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Tischmessgerät 3540 für pH/Leitfähigkeit, UK-Stecker
- Auflösung der Leitfähigkeit:0,01 µS bis 1 mS
- Leitfähigkeitsbereich:Automatisch ausgewählt von 0,01 µS bis 1999 mS/cm
- Temperatur - Kompensation:Automatische und manuelle Temperaturkompensation, 0...+100 °C
- mV - Bereich:±1999,9
- mV - Genauigkeit:±0,2
- Ausgänge:Analog-, RS232- und IrDA-Schnittstelle
- Temperaturgenauigkeit:±0,5 °C
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Konformität:GLP
- Gewicht:0,850 kg
- pH - Genauigkeit:±0,003
- pH - Bereich:–2,000...+20,000
- Cat. No.:662-0331
- Anschlüsse:BNC (pH) und 7-Pol DIN (Leitfähigkeit)
- Modell:3540
- Genauigkeit der Leitfähigkeit:±0,5% ±2 Stellen
- Kalibrierung der Leitfähigkeit:Automatisch, 1-, 2- oder 3-Punkt
Automatische Standard-Erkennung: 10 µS, 84 µS, 1413 µS, 12,88 mS (mit manueller Steuerung) - Kapazität Datenprotokollierung:Bis zu 500 Messwerte (250 für jeden Modus)
- B×T×H:210×250×55 mm
- pH - Auflösung:0,001 / 0,01 / 0,1 auswählbar
- mV - Auflösung:0,1
- pH - Kalibrierung:Automatisch, 1-, 2- oder 3-Punkt
Automatische Puffererkennung: Jenway, NIST, DIN und JIS - Temperaturbereich:–10...+105 °C
- Zellkonstante Leitfähigkeit:0,010 - 19,999 cm⁻¹
- Display:Hintergrundbeleuchtete 1/8 VGA-LCD