VWR®, Objektträgerhalter
Objektträgerhalter, Weiß, PE, 178×299×21 mm, 40
Artikelnr. 631-0718
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Stabiler Objektträgerhalter für die Trocknung und Reinigung.
Colour: White
Dokumente
VWR® Collection Selection Catalogue
Produktliteratur
Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:40
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Objektträgerhalter
- Material:PE
- Seq:03
- B×T×H:178×299×21 mm