pH/°C Tester, 206
Product Details & Documents
Die testo 206-Serie eignet sich ideal für pH-Messungen in Flüssigkeiten und halbfesten Medien. Die Geräte bieten eine Kombination aus einer pH-Tauchsonde und einer Temperatursonde für eine präzise und schnelle Temperaturkompensation. Dank des großen Gelelektrolytvolumens und der doppelwandigen Membran ist die Sonde auslaufsicher, wartungsfrei und unempfindlich gegenüber Schmutz.
- Eingebauter Temperatursensor
- Wartungsfreies Gel-Elektrolyt
- Robuste, wasserdichte und spülmaschinenfeste Schutzhülle (TopSafe, Schutzart IP 65)
- Automatische Endwerterkennung (Auto-Hold)
- 1-, 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung möglich
Testo 206-pH1 speziell für schnelle pH-Bestimmungen in Flüssigkeiten entwickelt.
Testo 206-pH2 eignet sich hervorragend zur pH-Messung in halbfesten und proteinreichen Lebensmitteln wie Gelees, Cremes, Käse, Obst etc.
Testo 206-pH3 ist mit einer BNC-Buchse ausgestattet, die je nach Anwendung den Anschluss beliebiger pH-Sonden an das Gerät ermöglicht. Dadurch ist das Instrument universell einsetzbar.
: Messgeräte werden mit TopSafe Abdeckung sowie Gürtel-/Wandhalterung ausgeliefert. pH1 und pH2 enthalten auch eine Aufbewahrungskappe mit Gel.
pH1 und pH2 Startersets enthalten eine Aufbewahrungskappe mit Gel, pH4 und 7 Dosierflasche 250 ml zur Kalibrierung, TopSafe Abdeckung, Gürtel-/Wandhalterung und Aluminiumkoffer.
Alle Instrumente enthalten einen Sondenkopf aber keine Sonde. Sonden müssen separat bestellt werden.
Specifications
- Bezeichnung:pH/°C-Tester, 206 pH2, Starterkit
- Temperaturgenauigkeit:±0,4 °C
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Konformität:IP68
- Gewicht:0.062 kg
- pH - Genauigkeit:±0,02
- pH - Bereich:0...+14
- Cat. No.:TEST0563.2066
- Temperatur - Kompensation:Automatisch
- Modell:206 pH2
- B×T×H:33×20×197 mm
- pH - Auflösung:0,01
- Stromversorgung:1× CR2032-Batterie
- pH - Kalibrierung:1-, 2-, oder 3-Punkt-Kalibrierung
- Temperaturbereich:0...+60 °C
- Display:LCD-Display, 2 Zeilen
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- TEST0554.2067Aufbewahrungsverschluss für Testo 206, mit KCI GelfüllungLog in for availability1 * 1 ST - 17,00 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- TEST0554.2063Pufferlösung mit einem pH-Wert von 7,00 in Dosierflasche (250 ml), mit DAkkS KalibrierzertifikatLog in for availability1 * 250 mL - 21,00 €
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- TEST0554.2061Pufferlösung mit einem pH-Wert von 4,01 in Dosierflasche (250 ml), mit DAkkS KalibrierzertifikatLog in for availability1 * 250 mL - 21,00 €