pH-Sonden
Ersatz-pH-Fühler für testo 206 pH1, mit NTC, inkl. Gel-Aufbewahrungskappe, 0 - 14, 0...60 °C, Gel, 15×3,5 mm, Flüssigkeiten
Artikelnr. TEST0650.2061
Anbieter: Testo
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Ø×L:15×3,5 mm
- Für:Flüssigkeiten
- Bezeichnung:Ersatz-pH-Fühler für testo 206 pH1, mit NTC, inkl. Gel-Aufbewahrungskappe
- Seq:02
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:0...60 °C
- pH:0 - 14
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.