AuftragsverfolgungKontakt
Capillary nuts
Capillary nuts
Enhanced capillary nut
Artikelnr. REST20375
Anbieter:   Restek
Capillary nuts
Artikelnr. REST20375
Anbieter:  Restek
Capillary nuts
Capillary nuts
Enhanced capillary nut
Preis
82,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These capillary nuts are ideal for Shimadzu 17A, 2010, and 2014 GCs.
The enhanced capillary nut design eliminates the slot, increasing lifetime and durability.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Enhanced capillary nut
  • Seq:
    02