Solid phase extraction cartridges, Resprep®, method specific
EPA methods 521 and 522, for use in EPA method 521 for nitrosamines in drinking water and EPA method 522 for 1,4-dioxane in drinking water, with activated charcoal packing, PP, 6 ml, 2 g
Artikelnr. REST26032
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Cartridges have been specifically designed to provide consistent and reproducible results for the method or application stated.
Spezifikationen
- Kapazität:6 ml
- Bezeichnung:EPA methods 521 and 522, for use in EPA method 521 for nitrosamines in drinking water and EPA method 522 for 1,4-dioxane in drinking water, with activated charcoal packing
- Seq:02
- Bettgewicht:2 g
- Säulenmaterial:PP
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.