Precision sampling valves for vials, Mininert®
Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 24 mm/400 thread
REST24904
: Restek
Mininert® valves are very convenient for repetitive sampling and limit content exposure to the silicon septum. The crimp-top valve for 20 mm ID glassware slides into the neck of the vial.
- Available for screw cap and crimp top vials
- Threaded flange used to secure tight fit
- Bezeichnung:Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 24 mm/400 thread
- Seq:05
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.