AuftragsverfolgungKontakt
Precision sampling valves for vials, Mininert® | Avantor
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 18 mm/400 thread
Artikelnr. REST24902
Anbieter:   Restek
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Artikelnr. REST24902
Anbieter:  Restek
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 18 mm/400 thread
Preis
231,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Mininert® valves are very convenient for repetitive sampling and limit content exposure to the silicon septum. The crimp-top valve for 20 mm ID glassware slides into the neck of the vial.
  • Available for screw cap and crimp top vials
  • Threaded flange used to secure tight fit
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Mininert® precision sampling valves, for screw-thread vials, 18 mm/400 thread
  • Seq:
    03
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • REST24906
    Replacement septa
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST - 65,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • REST24907
    Septum insertion tool
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 59,00 €