AuftragsverfolgungKontakt
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
2 – 4 ml/min, Edelstahl, Flow controller, 0,03 mm
Artikelnr. REST24260
Anbieter:   Restek
Flow controllers, Veriflo
Artikelnr. REST24260
Anbieter:  Restek
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
2 – 4 ml/min, Edelstahl, Flow controller, 0,03 mm
Preis
1 149,07 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Spezifikationen
  • Ø:
    0,03 mm
  • Maximale Durchflussrate:
    2 – 4 ml/min
  • Bezeichnung:
    Flow controller
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    05