Flow controllers, Veriflo
Siltek® behandeltes Edelstahl, Flow controller, without orifice
Artikelnr. REST24238
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Flow controller, without orifice
- Material:Siltek® behandeltes Edelstahl
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.