Flow controllers, Veriflo
30 – 80 ml/min, Siltek® behandeltes Edelstahl, Replacement orifice, 0,152 mm
Artikelnr. REST24237
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Spezifikationen
- Ø:0,152 mm
- Maximale Durchflussrate:30 – 80 ml/min
- Bezeichnung:Replacement orifice
- Material:Siltek® behandeltes Edelstahl
- Seq:112
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.