Flow controllers, Veriflo
0,5 – 2,0 ml/min, Siltek® behandeltes Edelstahl, Flow controller, 0,02 mm
Artikelnr. REST24232
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Spezifikationen
- Ø:0,02 mm
- Maximale Durchflussrate:0,5 – 2,0 ml/min
- Bezeichnung:Flow controller
- Material:Siltek® behandeltes Edelstahl
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.