AuftragsverfolgungKontakt
Flow controllers, Veriflo
0,5 – 2 ml/min, Edelstahl, Replacement orifice, 0,02 mm
Artikelnr. REST24218
Anbieter:   Restek
Flow controllers, Veriflo
Artikelnr. REST24218
Anbieter:  Restek
Flow controllers, Veriflo
Flow controllers, Veriflo
0,5 – 2 ml/min, Edelstahl, Replacement orifice, 0,02 mm
Preis
200,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Veriflo controllers can be used with passive air samplers in maintaining a constant flow rate.
Entire sample flow path is made of stainless steel or siltek® treated for maximum inertness.
Spezifikationen
  • Ø:
    0,02 mm
  • Maximale Durchflussrate:
    0,5 – 2 ml/min
  • Bezeichnung:
    Replacement orifice
  • Material:
    Edelstahl
  • Seq:
    101