Passive air sampling kits
Replacement frit filters, 2 µm, —, Edelstahl
Artikelnr. REST24170
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
This unique grab sampler minimises connections and leaks and houses a critical orifice in the tee fitting.
- Different orifice sizes for sampling from four minutes to ten hours
- Compression sample inlet allows easy connection
- Canister valve connected to a sample port tubing
- Stainless steel tee with orifice and vaccum gauge
- Frit filter for insertion into a compression sample inlet
Specifically designed for soil gas sampling by allowing the connection of tubing coming from the soil gas sample port.
Bestellinformation: Canisters and replacement tees and orifices can be ordered separately.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Replacement frit filters, 2 µm
- Material:Edelstahl
- Seq:901
- Luftstrom:—
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.