AuftragsverfolgungKontakt
Capillary nuts | Avantor
Capillary nuts
Capillary nut
Artikelnr. REST22688
Anbieter:   Restek
Capillary nuts
Artikelnr. REST22688
Anbieter:  Restek
Capillary nuts
Capillary nuts
Capillary nut
Preis
83,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
These capillary nuts are ideal for Shimadzu 17A, 2010, and 2014 GCs.
The enhanced capillary nut design eliminates the slot, increasing lifetime and durability.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Capillary nut
  • Seq:
    01