AuftragsverfolgungKontakt
PTFE ferrules
PTFE ferrules
PTFE ferrule with fitting size 4,8 mm, 4,8 mm
Artikelnr. REST21127
Anbieter:   Restek
PTFE ferrules
Artikelnr. REST21127
Anbieter:  Restek
PTFE ferrules
PTFE ferrules
PTFE ferrule with fitting size 4,8 mm, 4,8 mm
Preis
54,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
  • Upper temperature limit 250 °C
  • 100% PTFE; completely inert
  • One-piece design requires no back ferrule
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    4,8 mm
  • Bezeichnung:
    PTFE ferrule with fitting size 4,8 mm
  • Seq:
    06